SML1111
S 24795
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-[2-(4-Bromophenyl)-2-oxoethyl]-1-methyl pyridinium iodide
About This Item
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to light brown
Solubilité
H2O: 1 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[N+](C=CC=C1)=C1CC(C2=CC=C(Br)C=C2)=O.[I-]
InChI
1S/C14H13BrNO.HI/c1-16-9-3-2-4-13(16)10-14(17)11-5-7-12(15)8-6-11;/h2-9H,10H2,1H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
LERUHBBUGAOYOD-UHFFFAOYSA-M
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience