SML0904
ABO dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
6-Amino-2, 3-dihydro-3-hydroxymethyl-1, 4-benzoxazine
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
, light yellow to grey to brown
Solubilité
H2O: 25 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research