SML0853
SB 699551 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-[2-(Dimethylamino)ethyl]-N-[[4′-[[(2-phenylethyl)amino]methyl][1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-cyclopentanepropanamide dihydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 1 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C34H45N3O.2ClH/c1-36(2)24-25-37(34(38)21-16-28-10-6-7-11-28)27-31-14-19-33(20-15-31)32-17-12-30(13-18-32)26-35-23-22-29-8-4-3-5-9-29;;/h3-5,8-9,12-15,17-20,28,35H,6-7,10-11,16,21-27H2,1-2H3;2*1H
Clé InChI
QJMKBIHLMPTYTI-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.