SML0757
WS6
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-[[6-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-4-pyrimidinyl]oxy]-N-[4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-3-(trifluoromethyl)phenyl]-benzeneacetamide, WS-6
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C29H31F3N6O3/c1-37-10-12-38(13-11-37)17-21-6-7-22(15-24(21)29(30,31)32)35-26(39)14-19-2-8-23(9-3-19)41-27-16-25(33-18-34-27)36-28(40)20-4-5-20/h2-3,6-9,15-16,18,20H,4-5,10-14,17H2,1H3,(H,35,39)(H,33,34,36,40)
Clé InChI
FTODTDQFHDJWIQ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Our company offers many products related to EGFR for your research needs.