SML0717
W-13
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-(4-Aminobutyl)-5-chloro-2-naphthalenesulfonamide hydrochloride, W13
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Cl.NCCCCNS(=O)(=O)c1cccc2c(Cl)cccc12
InChI
1S/C14H17ClN2O2S.ClH/c15-13-7-3-6-12-11(13)5-4-8-14(12)20(18,19)17-10-2-1-9-16;/h3-8,17H,1-2,9-10,16H2;1H
Clé InChI
IKMXJMNRHREPOD-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Cyclic nucleotide phosphodiesterases (PDEs) catalyze the hydrolysis of cAMP and/or cGMP. There are 11 different mammalian PDE families.
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.