Principaux documents
SML0696
Sigma-Aldrich
transpDMA
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-[(4R,6R)-4,6-Diphenyl-1,3-dioxan-2-yl]-N,N-dimethyl-benzenamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H25NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
359.46
Code UNSPSC :
51111800
Nomenclature NACRES :
NA.77
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
transpDMA is a constitutive androstane receptor (CAR) agonist that inhibits FOXO1 and HNF4 driven expression of the gluconeogeneis PEPCK and glucose-6- phosphatase. transpDMA reduces blood glucose levels, insulin sensitivity and weight gain in rats fed a high fat diet.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable