SML0645
Iomazenil
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
Ethyl 7-iodo-5,6-dihydro-5-methyl-6-oxo-4H-midazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylate, Ro 16-0154
About This Item
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C15H14IN3O3/c1-3-22-15(21)13-11-7-18(2)14(20)12-9(16)5-4-6-10(12)19(11)8-17-13/h4-6,8H,3,7H2,1-2H3
Clé InChI
FRIZVHMAECRUBR-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
We offer many products related to GABAA receptors for your research needs.