SML0564
PD153035 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-[(3-Bromophenyl)amino]-6,7-dimethoxyquinazoline hydrochloride, AG 1517, PD 153035, SU 5271, ZM 252868
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.COc1cc2ncnc(Nc3cccc(Br)c3)c2cc1OC
InChI
1S/C16H14BrN3O2.ClH/c1-21-14-7-12-13(8-15(14)22-2)18-9-19-16(12)20-11-5-3-4-10(17)6-11;/h3-9H,1-2H3,(H,18,19,20);1H
Clé InChI
ZJOKWAWPAPMNIM-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Our company offers many products related to EGFR for your research needs.
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology