SML0525
kb-NB142-70
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
3,4-Dihydro-9-hydroxy-[1]benzothieno[2,3-f]-1,4-thiazepin-5(2H)-one
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Oc1ccc2sc3C(=O)NCCSc3c2c1
InChI
1S/C11H9NO2S2/c13-6-1-2-8-7(5-6)9-10(16-8)11(14)12-3-4-15-9/h1-2,5,13H,3-4H2,(H,12,14)
Clé InChI
DHUAGGSHTKPOHU-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable