Documents
SML0507
Sigma-Aldrich
NPC26
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4,5,6,7-Tetrahydro-5,5,7,7-tetramethyl-2-[[(5-nitro-2-thienyl)carbonyl]amino]-thieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, NPC-26
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H23N3O5S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
437.53
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
light orange to dark orange
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)c1c2CC(C)(C)NC(C)(C)c2sc1NC(=O)c3ccc(s3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C19H23N3O5S2/c1-6-27-17(24)13-10-9-18(2,3)21-19(4,5)14(10)29-16(13)20-15(23)11-7-8-12(28-11)22(25)26/h7-8,21H,6,9H2,1-5H3,(H,20,23)
Clé InChI
DWGSXNATVAGHKZ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
NPC26 induces mitochondrial fragmentation and cell death in RAS expressing cells, similar to erastin. The effects of NPC26 are independent of ROS scavengers, which can block cell death induced by erastin.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable