SML0493
T16Ainh-A01
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-[(5-Ethyl-1,6-dihydro-4-methyl-6-oxo-2-pyrimidinyl)thio]-N-[4-(4-methoxyphenyl)-2-thiazolyl]-acetamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CCc1c(C)nc(SCC(=O)Nc2nc(cs2)-c3ccc(OC)cc3)nc1O
InChI
1S/C19H20N4O3S2/c1-4-14-11(2)20-18(23-17(14)25)28-10-16(24)22-19-21-15(9-27-19)12-5-7-13(26-3)8-6-12/h5-9H,4,10H2,1-3H3,(H,20,23,25)(H,21,22,24)
Clé InChI
QSIYTNYMBWYHAA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
We offer many products related to chloride channels for your research needs.