SML0483
DpC
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
Di-2-pyridylketone-4-cyclohexyl-4-methyl-3-thiosemicarbazone
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
protect from light
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CN(C1CCCCC1)C(=S)N\N=C(\c2ccccn2)c3ccccn3
InChI
1S/C19H23N5S/c1-24(15-9-3-2-4-10-15)19(25)23-22-18(16-11-5-7-13-20-16)17-12-6-8-14-21-17/h5-8,11-15H,2-4,9-10H2,1H3,(H,23,25)
Clé InChI
GNLZNQJBZNOUBM-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable