SML0410
PT-S58
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Thiophenecarboxylic acid, 3-[[[4-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-methoxyphenyl]amino]sulfonyl]-, methyl ester
About This Item
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL (warmed; clear solution)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COC1=CC(NC(C)(C)C)=CC=C1NS(C2=C(C(OC)=O)SC=C2)(=O)=O
InChI
1S/C17H22N2O5S2/c1-17(2,3)18-11-6-7-12(13(10-11)23-4)19-26(21,22)14-8-9-25-15(14)16(20)24-5/h6-10,18-19H,1-5H3
Clé InChI
JSUWAIOZKBYWCJ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Peroxisome proliferator activated receptors (PPARs) are ligand-activated transcription factors related to hormone receptors, influencing gene expression.
We offer many products related to non-steroid nuclear receptors for your research needs.