SML0298
PSNCBAM-1
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-(4-Chlorophenyl)-N′-[3-[6-(1-pyrrolidinyl)-2-pyridinyl]phenyl]-urea
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Clc1ccc(NC(=O)Nc2cccc(c2)-c3cccc(n3)N4CCCC4)cc1
InChI
1S/C22H21ClN4O/c23-17-9-11-18(12-10-17)24-22(28)25-19-6-3-5-16(15-19)20-7-4-8-21(26-20)27-13-1-2-14-27/h3-12,15H,1-2,13-14H2,(H2,24,25,28)
Clé InChI
HDAYFSFWIPRJSO-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
We offer many products related to cannabinoid receptors for your research needs.