SML0228
Rc-Ome
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2E)-3-(2-hydroxy-5-methoxyphenyl)-1-(4-methoxyphenyl)-2-Propen-1-one, trans-6,4′-dimethoxyretrochalcone
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
, light to dark yellow
Solubilité
DMSO: ≥10 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
We offer many products related to GABAA receptors for your research needs.