SML0226
Pseudocantharidin C
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(4-Bromophenyl) ((3aR,4R,7S,7aS)-rel-4,7-Epoxy-1H-isoindol-2(3H,3aH,4H,5H,6H,7H,7aH)-yl)methanone
About This Item
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: ≥15 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
We offers many products related to phosphoprotein phosphatases (Serine/Threonine) for your research needs.