SMB01051
Methyl jasminoside
≥90% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
plant
Essai
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Poids mol.
564.54
Solubilité
water: soluble
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2OC=C([C@H](\C\2=C/COC(=O)\C=C/c3ccccc3)CC(=O)OC)C(=O)OC
InChI
1S/C27H32O13/c1-35-21(30)12-17-16(10-11-37-20(29)9-8-15-6-4-3-5-7-15)26(38-14-18(17)25(34)36-2)40-27-24(33)23(32)22(31)19(13-28)39-27/h3-10,14,17,19,22-24,26-28,31-33H,11-13H2,1-2H3/b9-8-,16-10+/t17-,19+,22+,23-,24+,26-,27-/m0/s1
Clé InChI
QBKMGAJNGCTGFA-OYDMIUNFSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable