SMB01014
Clemastanin B
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonyme(s) :
LAriciresinol 4,4′-bis-O-|A-D-glucopyranoside
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
plant
Pureté
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Poids mol.
684.68
Solubilité
water: slightly soluble
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable