SMB01013
Methyl 2,5-Dihydroxycinnamate
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonyme(s) :
2,4-Dihydroxymethylcinnamate, Methyl grevillate
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
plant
Pureté
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Poids mol.
194.18
Solubilité
water: slightly soluble
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C10H10O4/c1-14-10(13)5-2-7-6-8(11)3-4-9(7)12/h2-6,11-12H,1H3
Clé InChI
BQCNSTFWSKOWMA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Suitable for Biochemical and Biomedical research
- Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable