SMB01002
Guineensine
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonyme(s) :
(2E,4E,12E)-13-(1,3-benzodioxol-5-yl)-N-isobutyl-trideca-2,4,12-trienamide, Pipyahyine
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
plant
Pureté
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Poids mol.
383.52
Solubilité
water: slightly soluble
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C24H33NO3/c1-20(2)18-25-24(26)14-12-10-8-6-4-3-5-7-9-11-13-21-15-16-22-23(17-21)28-19-27-22/h8,10-17,20H,3-7,9,18-19H2,1-2H3,(H,25,26)/b10-8+,13-11+,14-12+
Clé InChI
FPMPOFBEYSSYDQ-AUVZEZIHSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable