Principaux documents
SMB00303
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-Asn((Ac)4-β-D-Glc)-OH
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
Fmoc-L-Asn((Ac)4-β-D-Glc)-OH, N-α-(fluorenylmethoxycarbonyl)-N-γ-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl)-L-asparagine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C33H36N2O14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
684.64
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Source biologique
synthetic (organic)
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(CC(NC(OCC1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=CC=C2)=O)C(O)=O)N[C@H]4[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](COC(C)=O)O4
InChI
1S/C33H36N2O14/c1-16(36)44-15-26-28(46-17(2)37)29(47-18(3)38)30(48-19(4)39)31(49-26)35-27(40)13-25(32(41)42)34-33(43)45-14-24-22-11-7-5-9-20(22)21-10-6-8-12-23(21)24/h5-12,24-26,28-31H,13-15H2,1-4H3,(H,34,43)(H,35,40)(H,41,42)/t25?,26?,28-,29+,30?,31-/m1/s1
Clé InChI
NCEAGRHWPMBXDK-CFQSPBFFSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable