SMB00080
Swertiamarin
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2OC=C3C(=O)OCC[C@@]3(O)[C@H]2C=C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C16H22O10/c1-2-7-14(24-6-8-13(21)23-4-3-16(7,8)22)26-15-12(20)11(19)10(18)9(5-17)25-15/h2,6-7,9-12,14-15,17-20,22H,1,3-5H2/t7-,9+,10+,11-,12+,14-,15-,16+/m0/s1
Clé InChI
HEYZWPRKKUGDCR-QBXMEVCASA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable