Documents
SCP0241
Sigma-Aldrich
Spantide II
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C86H104N18O13
Poids moléculaire :
1597.86
Code UNSPSC :
51111800
Nomenclature NACRES :
NA.32
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized
Composition
Peptide Content, ≥65%
Conditions de stockage
protect from light
Température de stockage
−20°C
Amino Acid Sequence
Nicotinoyl-Lys-Pro-3Pal-Pro-Cl-Phe-Asn-Trp-Phe-Trp-Leu-Nle-NH2
Application
Spantide II, a neurokinin-1 receptor (NK-1R) antagonist, is used to control inflammation especially in skin conditions such as psoriasis and contact dermatitis.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable