Merck
SBP4635
Syntaphilin (AB2) Blocking Peptide for PRS4635
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
A propos de cet article
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Form:
liquid
Quality level:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
synthetic
Quality Level
form
liquid
species reactivity
mouse, rat, human
concentration
200 μg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Immunogen
16 amino acids near the center of human Syntaphilin.
Application
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Other Notes
This peptide blocks the action of antibody PRS4635.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
SBP4635-0.05MG04061832164250