SAB5702983
Anti-Thioredoxin reductase 1 (TXNRD1 ) Antibody, clone 7P1J4, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
GRIM-12, TR, TR1, TRXR1, TXNR
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
7P1J4, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
60 kDa
Espèces réactives
rat, rat, human
Concentration
0.45 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MGCAEGKAVAAAAPTELQTKGKNGDGRRRSAKDHHPGKTLPENPAGFTSTATADSRALLQAYIDGHSVVIFSRSTCTRCTEVKKLFKSLCVPYFVLELDQTEDGRALEGTLSELAAETDLPVVFVKQRKIGGHGPTLKAYQEGRLQKLLKMNGPEDLPKSYDYDLIIIGGGSGGLAAAKEAAQYGKKVMVLDFVTPTPLGTRWGLGGTCVNVGCIPKKLMHQAALLGQALQDSRNYGWKVEETVKHDWDRMIEAVQNHIGSLNWGYRVALREKKVVYENAYGQFIGPHRIKATNNKGKEKIYSAERFLIATGERPRYLGIPGDKEYCISSDDLFSLPYCPGKTLVVGASYVALECAGFLAGIGLDVTVMVRSILLRGFDQDMANKIGEHMEEHGIKFIRQFVPIKVEQIEAGTPGRLRVVAQSTNSEEIIEGEYNTVMLAIGRDACTRKIGLETVGVKINEKTGKIPVTDEEQTNVPYIYAIGDILEDKVELTPVAIQAGRLLAQRLYAGSTVKCDYENVPTTVFTPLEYGACGLSEEKAVEKFGEENIEVYHSYFWPLEWTIPSRDNNKCYAKIICNTKDNERVVGFHVLGPNAGEVTQGFAAALKCGLTKKQLDSTIGIHPVCAEVFTTLSVTKRSGASILQAGCUG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TXNRD1(7296)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1