Principaux documents
SAB5702905
Sigma-Aldrich
Anti-Olig3 Antibody, clone 9C1N3, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
OLIG3, Bhlhb7, bHLHe20, oligodendrocyte transcription factor 3
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
9C1N3, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
29 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
0.50 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
HAANSVHPVHPILGGALSSGNASSPLSAASLPAIGTIRPPHSLLKAPSTPPALQLGSGFQHWAGLPCPCTICQMPPPPHLSALSTANMARLSAESKDLLK
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... Olig3(167826)
Description générale
May determine the distinct specification program of class A neurons in the dorsal part of the spinal cord and suppress specification of class B neurons.
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 173-272 of human Olig3 (Q7RTU3).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Application
WB
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1