SAB5702840
Anti-BAF57/SMARCE1 Antibody, clone 9L5F6, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
BAF57, CSS5
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
9L5F6, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
55 kDa
Espèces réactives
human, rat, rat
Concentration
0.20 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
SKRPSYAPPPTPAPATQMPSTPGFVGYNPYSHLAYNNYRLGGNPGTNSRVTASSGITIPKPPKPPDKPLMPYMRYSRKVWDQVKASNPDLKLWEIGKII
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SMARCE1(6605)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1