SAB5702832
Anti-c-Maf Antibody, clone 1V7W3, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
AYGRP, CCA4, CTRCT21, c-MAF
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
1V7W3, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
45 kDa
Espèces réactives
human, rat, rat
Concentration
2.00 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
LNRQLRGVSKEEVIRLKQKRRTLKNRGYAQSCRFKRVQQRHVLESEKNQLLQQVDHLKQEISRLVRERDAYKEKYEKLVSSGFRENGSSSDNPSSPEFFM
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAF(4094)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1