SAB5702792
Anti-CXCR4 Antibody, clone 9B6G1, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
CD184,D2S201E,FB22,HM89,HSY3RR,LAP-3,LAP3,LCR1,LESTR,NPY3R,NPYR,NPYRL,NPYY3R,WHIM,WHIMS,CXCR4
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
9B6G1, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
43 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
3 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
LPYYIGISIDSFILLEIIKQGCEFENTVHKWISITEALAFFHCCLNPILYAFLGAKFKTSAQHALTSVSRGSSLKILSKGKRGGHSSVSTESESSSFHSS
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CXCR4(7852)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1