SAB5702775
Anti-MDH1 Antibody, clone 8U9X1, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
HEL-S-32, MDH-s, MDHA, MGC:1375, MOR2
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
8U9X1, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
36 kDa
Espèces réactives
human, rat, rat
Concentration
0.16 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
IKARKLSSAMSAAKAICDHVRDIWFGTPEGEFVSMGVISDGNSYGVPDDLLYSFPVVIKNKTWKFVEGLPINDFSREKMDLTAKELTEEKESAFEFLSSA
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MDH1(4190)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1