SAB5702770
Anti-PAX5 Antibody, clone 4I0X4, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
ALL3, BSAP
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
4I0X4, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
45 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
0.38 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
DEGIQESPVPNGHSLPGRDFLRKQMRGDLFTQQQLEVLDRVFERQHYSDIFTTTEPIKPEQTTEYSAMASLAGGLDDMKANLASPTPADIGSSVPGPQSYP
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PAX5(5079)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1