SAB5702754
Anti-AGL Antibody, clone 8V9K5, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
AGL, GDE, glycogen debranching enzyme
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
8V9K5, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
175 kDa
Espèces réactives
rat, rat, human
Concentration
1.20 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MGHSKQIRILLLNEMEKLEKTLFRLEQGYELQFRLGPTLQGKAVTVYTNYPFPGETFNREKFRSLDWENPTEREDDSDKYCKLNLQQSGSFQYYFLQGNE
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... AGL(178)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1