SAB5702752
Anti-VAV3 Antibody, clone 9A10D8, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
vav 3 guanine nucleotide exchange factor
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
9A10D8, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
98 kDa
Espèces réactives
mouse, mouse
Concentration
0.66 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
TKESGEYAISIKYNNEAKHIKILTRDGFFHIAENRKFKSLMELVEYYKHHSLKEGFRTLDTTLQFPYKEPEHSAGQRGNRAGNSLLSPKVLGIAIARYDFC
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... VAV3(10451)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1