SAB5702740
Anti-MAG Antibody, clone 8Q7K5, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
GMA, S-MAG, SIGLEC-4A, SIGLEC4A, SPG75
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
8Q7K5, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
100 kDa
Espèces réactives
human, rat, rat
Concentration
0.53 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MIFLTALPLFWIMISASRGGHWGAWMPSSISAFEGTCVSIPCRFDFPDELRPAVVHGVWYFNSPYPKNYPPVVFKSRTQVVHESFQGRSRLLGDLGLRNC
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAG(4099)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1