SAB5702701
Anti-IL11RA Antibody, clone 10Z3S9, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
IL11RA, CRSDA, interleukin-11 receptor subunit alpha
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
10Z3S9, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
45 kDa
Espèces réactives
human, rat, rat
Concentration
1.5 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
EIPAWGQLHTQPEVEPQVDSPAPPRPSLQPHPRLLDHRDSVEQVAVLASLGILSFLGLVAGALALGLWLRLRRGGKDGSPKPGFLASVIPVDRRPGAPNL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IL11RA(3590)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1