SAB5702642
Anti-Endo G Antibody, clone 4L7O4, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
ENDOG, endonuclease G
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
4L7O4, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
30 kDa
Espèces réactives
human, rat, rat
Concentration
0.9 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
GPLFLPRTEADGKSYVKYQVIGKNHVAVPTHFFKVLILEAAGGQIELRTYVMPNAPVDEAIPLERFLVPIESIERASGLLFVPNILARAGSLKAITAGSK
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ENDOG(2021)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1