SAB5702509
Anti-PAR2 Antibody, clone 9X8E6, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
GPR11, PAR2
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
9X8E6, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
55 kDa
Espèces réactives
rat, human, rat
Concentration
0.38 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
ICFTPSNLLLVVHYFLIKSQGQSHVYALYIVALCLSTLNSCIDPFVYYFVSHDFRDHAKNALLCRSVRTVKQMQVSLTSKKHSRKSSSYSSSSTTVKTSY
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... F2RL1(2150)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1