SAB5702497
Anti-Peroxiredoxin 2 (PRDX2) Antibody, clone 1U9L9, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
HEL-S-2a, NKEF-B, NKEFB, PRP, PRX2, PRXII, PTX1, TDPX1, TPX1, TSA
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
1U9L9, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
22 kDa
Espèces réactives
human, rat, rat
Concentration
0.50 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MASGNARIGKPAPDFKATAVVDGAFKEVKLSDYKGKYVVLFFYPLDFTFVCPTEIIAFSNRAEDFRKLGCEVLGVSVDSQFTHLAWINTPRKEGGLGPLN
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PRDX2(7001)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1