SAB5702455
Anti-Thromboxane synthase Antibody, clone 6B7Z7, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
BDPLT14, CYP5, CYP5A1, GHOSAL, THAS, TS, TXAS, TXS
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
6B7Z7, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
60 kDa
Espèces réactives
mouse, mouse
Concentration
3 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MEALGFLKLEVNGPMVTVALSVALLALLKWYSTSAFSRLEKLGLRHPKPSPFIGNLTFFRQGFWESQMELRKLYGPLCGYYLGRRMFIVISEPDMIKQVL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TBXAS1(6916)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1