SAB5702400
Anti-CD48 Antibody, clone 1B6W3, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
BCM1, BLAST, BLAST1, MEM-102, SLAMF2, hCD48, mCD48
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
1B6W3, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
46 kDa
Espèces réactives
mouse, mouse
Concentration
1.20 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:11000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
QGHLVHMTVVSGSNVTLNISESLPENYKQLTWFYTFDQKIVEWDSRKSKYFESKFKGRVRLDPQSGALYISKVQKEDNSTYIMRVLKKTGNEQEWKIKLQVLDPVPKPVIKIEKIEDMDDNCYLKLSCVIPGESVNYTWYGDKRPFPKELQNSVLETTLMPHNYSRCYTCQVSNSVSSKNGTVCLSPPCTLARS
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD48(962)
Description générale
Immunogène
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3