SAB5702364
Anti-MSMB Antibody, clone 4L8B5, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
HPC13, IGBF, MSP, MSPB, PN44, PRPS, PSP, PSP-94, PSP57, PSP94
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
4L8B5, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
17 kDa
Espèces réactives
mouse, mouse
Concentration
0.4 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MNVLLGSVVIFATFVTLCNASCYFIPNEGVPGDSTRKCMDLKGNKHPINSEWQTDNCETCTCYETEISCCTLVSTPVGYDKDNCQRIFKKEDCKYIVVEK
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MSMB(4477)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1