SAB5702360
Anti-RheB Antibody, clone 5S8F1, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
RHEB2
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
5S8F1, monoclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
mouse, mouse
Concentration
0.63 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1