SAB5702319
Anti-CD35/CR1 Antibody, clone 2A0Q1, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
C3BR, C4BR, CD35, KN
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
2A0Q1, monoclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
human, rat, rat
Concentration
1.10 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
DGYTLEGSPWSQCQADDRWDPPLAKCTSRTHDALIVGTLSGTIFFILLIIFLSWIILKHRKGNNAHENPKEVAIHLHSQGGSSVHPRTLQTNEENSRVLP
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CR1(1378)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1