SAB5702316
Anti-Cofilin Antibody, clone 4M1Z9, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
CFL1, CFL, HEL-S-15, cofilin, cofilin-1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
4M1Z9, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
18 kDa
Espèces réactives
rat, human, rat
Concentration
1.5 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MASGVAVSDGVIKVFNDMKVRKSSTPEEVKKRKKAVLFCLSEDKKNIILEEGKEILVGDVGQTVDDPYATFVKMLPDKDCRYALYDATYETKESKKEDLV
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... Cofilin(1072)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1