Key Documents
SAB5702275
Sigma-Aldrich
Anti-Siglec-15 Antibody, clone 10Z6B8, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
CD33L3, HsT1361, SIGLEC-15
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
10Z6B8, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
36 kDa
Espèces réactives
rat, rat, human
Concentration
1.00 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:1000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
FVRTKIDTTENLLNTEVHSSPAQRWSMQVPPEVSAEAGDAAVLPCTFTHPHRHYDGPLTAIWRAGEPYAGPQVFRCAAARGSELCQTALSLHGRFRLLGNPRRNDLSLRVERLALADDRRYFCRVEFAGDVHDRYESRHGVRLHVTAAPRIVNISVLPSPAHAFRALCTAEGEPPPALAWSGPALGNSLAAVRSPREGHGHLVTAELPALTHDGRYTCTAANSLGRSEASVYLFRFHGASGAST
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Description générale
SIGLEC15 (Sialic Acid Binding Ig Like Lectin 15) is a Protein Coding gene. Diseases associated with SIGLEC15 include Osteoporosis, Juvenile and Osteoporosis. Among its related pathways are Innate Immune System and RET signaling. An important paralog of this gene is SIGLEC1.
Immunogène
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 20-263 of human Siglec-15 (NP_998767.1).
Application
WB, IHC
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3