Documents
SAB5702219
Sigma-Aldrich
Anti-HSPA12A Antibody, clone 8Q8M3, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
heat shock 70kDa protein 12A
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
8Q8M3, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
75 kDa
Espèces réactives
human, rat, rat
Concentration
1.50 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
SEQQSFLVVVAVDFGTTSSGYAYSFTKEPECIHVMRRWEGGDPGVSNQKTPTTILLTPERKFHSFGYAARDFYHDLDPNEAKQWLYLEKFKMKLHTTGDLT
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Description générale
Adapter protein for SORL1, but not SORT1. Delays SORL1 internalization and affects SORL1 subcellular localization.
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50-150 of human HSPA12A (O43301).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Application
WB
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1