SAB5702090
Anti-TGF beta Receptor II (TGFBR2) Antibody, clone 2M8Y2, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
AAT3,FAA3,LDS1B,LDS2,LDS2B,MFS2,RIIC,TAAD2,TGFR-2,TGFbeta-RII,TGF beta Receptor II,TGFBR2
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
2M8Y2, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
70-80_kDa,90 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
2 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
TIPPHVQKSVNNDMIVTDNNGAVKFPQLCKFCDVRFSTCDNQKSCMSNCSITSICEKPQEVCVAVWRKNDENITLETVCHDPKLPYHDFILEDAASPKCIMKEKKKPG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TGFBR2(7048)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1