SAB5702030
Anti-GABA A Receptor beta 2 (GABRB2) Antibody, clone 6G9O8, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
GABRB2, gamma-aminobutyric acid receptor subunit beta-2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
6G9O8, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
59 kDa
Espèces réactives
human, rat, rat
Concentration
0.19 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
PYVKAIDMYLMGCFVFVFMALLEYALVNYIFFGRGPQRQKKAAEKAASANNEKMRLDVNKIFYKDIKQNGTQYRSLWDPTGNLSPTRRTTNYDFSLYTMDP
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GABRB2(2561)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1