SAB5701937
Anti-Phospho-MCM2-S139 antibody produced in rabbit
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
human, rat, mouse
Concentration
0.34 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer139)
Informations sur le gène
human ... MCM2(4171)
Description générale
Immunogène
Forme physique
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable