SAB5700504
Anti-Phospho-NEDD4L-S448 antibody produced in rabbit
Synonyme(s) :
NEDD4-2, NEDD4.2, NEDD4L, PVNH7, RSP5, hNEDD4-2
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
96-111
Espèces réactives
rat, human, mouse
Concentration
1.74 mg/ml
Technique(s)
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer448)
Informations sur le gène
human ... NEDD4L(23327)
Description générale
Immunogène
Forme physique
Stockage et stabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable